Key Documents
W221708
Sigma-Aldrich
戊酸丁酯
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3CO2(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
158.24
FEMA號碼:
2217
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
466
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.148
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
SMILES 字串
CCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-7-9(10)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
OKJADYKTJJGKDX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup