重要文件
W220604
Sigma-Aldrich
月桂酸丁酯
≥99%
同義詞:
十二酸丁酯, 月桂酸丁酯, 月桂酸正丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
256.42
FEMA號碼:
2206
Beilstein:
1776360
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
376
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.100
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
waxy; soapy
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI 密鑰
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Neha Lamba et al.
Bioresource technology, 241, 767-774 (2017-06-21)
Biodiesel or fatty acid methyl esters (FAMEs) is primarily synthesized using edible vegetable oils and methanol with a catalyst. However, in the present study, FAMEs were synthesized from a non-edible oil (Calophyllum inophyllum also called as sura honne, Punnagam, Alexandrian