文件
W220507
Sigma-Aldrich
(S)-(−)乳酸丁酯
≥97%
同義詞:
L-乳酸(-)-丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
146.18
FEMA號碼:
2205
Beilstein:
1721597
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.434
生物源
synthetic
等級
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
蒸汽密度
4 (20 °C, vs air)
化驗
≥97%
光學活性
[α]20/D −12°, neat
自燃溫度
720 °F
bp
185-187 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
creamy; sweet
SMILES 字串
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
156.2 °F - closed cup
閃點(°C)
69 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter