重要文件
W219908
Sigma-Aldrich
庚酸丁酯
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5CO2(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
186.29
FEMA號碼:
2199
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
363
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.091
生物源
synthetic
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
−67.5 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
apple; marigold; herbaceous
SMILES 字串
CCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-8-9-11(12)13-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
YPQSPODHFDGVAC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)