生物源
synthetic
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
fatty; oily
SMILES 字串
CCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-4-7-13-10(11)9-6-5-8-12-9/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3
InChI 密鑰
BGJZMKPSRLHMME-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves