重要文件
W205907
Sigma-Aldrich
丁酸戊酯
≥99%
同義詞:
戊酸丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H18O2
CAS號碼:
分子量::
158.24
FEMA號碼:
2059
歐洲委員會號碼:
270c
MDL號碼:
Flavis號碼:
9.044
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
184-188 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
香蕉、菠萝、樱桃,味甜
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)