等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
化驗
≥97%
自燃溫度
446 °F
expl. lim.
10.4 %
折射率
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; earthy; ethereal; vegetable; sweet
SMILES 字串
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
<68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< 20 °C - closed cup