Key Documents
UPL0020
Sigma-Aldrich
2,8-Dihydroxydibenzothiophene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H8O2S
分子量::
216.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
OC(C=C1)=CC2=C1SC3=C2C=C(O)C=C3
InChI
1S/C12H8O2S/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,13-14H
InChI 密鑰
ORACUDSQEWJAQK-UHFFFAOYSA-N