Key Documents
THS04119
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,30 mmL
Pd black
同義詞:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 04119
直徑
4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)