重要文件
THS01135
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,70 mmL
20%Pd(OH)2/C
同義詞:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
60104500
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 01135
直徑
4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)