重要文件
TEM-FFGA150-CU-50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Single Hole Grid
hole size 150 μm, box of 50
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
包裝
box of 50
孔尺寸
150 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A 10 nm thin formvar film supported Single Hole grids. Copper grid, 150 micron hole size. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)