重要文件
T85405
Sigma-Aldrich
三(2-氯乙基)亚磷酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(ClCH2CH2O)3P
CAS號碼:
分子量::
269.49
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
InChI 密鑰
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)