重要文件
T7802
Sigma-Aldrich
四氯硝基苯
99%
同義詞:
四氯硝基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HC6Cl4NO2
CAS號碼:
分子量::
260.89
Beilstein:
1973805
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
bp
304 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
InChI 密鑰
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)