文件
T58009
Sigma-Aldrich
十三烷胺
98%
同義詞:
正十三胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)12NH2
CAS號碼:
分子量::
199.38
Beilstein:
1739990
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
bp
265 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C13H29N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-14H2,1H3
InChI 密鑰
ABVVEAHYODGCLZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
十三胺可以:
  • 通过钌配合物的催化而脱氢为腈。
  • 通过维生素C和铜配合物的催化而好氧氧化为羰基化合物。
正十三胺通常用于将C13链引入底物。其中一些应用是:
  • 合成烷基化1,2,4-三唑,作为桥联配体,用于制备铁(II)的聚合一维链。
  • 两亲化合物的合成,如N-十三烷基-β-羟基丙酸酰胺(THPA)和N-(β-羟乙基)十三烷酰胺(HETA)。
  • 作为配体,用于制备钯催化剂[PdCl2(TDA)2]。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Copper/ascorbic acid dyad as a catalytic system for selective aerobic oxidation of amines
Srogl J and Voltrova S
Organic Letters, 11(4), 843-845 (2009)
Spin-transition behaviour in chains of Fe II bridged by 4-substituted 1, 2, 4-triazoles carrying alkyl tails,.
Roubeau O, et al.
New. J. Chem., 25(1), 144-150 (2001)
Catalytic investigation of PdCl2 (TDA)2 immobilized on hydrophobic graphite oxide in the hydrogenation of 1-pentyne and the Heck coupling reaction.
Mastalir A, et al.
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 113(1), 61-68 (2014)
1-Heptyne semihydrogenation catalized by palladium or rhodium complexes: Influence of: metal atom, ligands and the homo/heterogeneous condition.
Quiroga M E, et al.
Applied Catalysis A: General, 326(2), 121-129 (2007)
Effect of the exchange of substituent position in an amide amphiphile on the monolayer characteristics.
Vollhardt D and Wagner R
The Journal of Physical Chemistry B, 110(30), 14881-14889 (2006)