重要文件
T55204
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl3C6H2NO2
CAS號碼:
分子量::
226.44
Beilstein:
1959066
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
97%
bp
288 °C (lit.)
mp
49-55 °C (lit.)
密度
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)