重要文件
T4803
Sigma-Aldrich
四溴儿茶酚
96%
同義詞:
四溴邻苯二酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6Br4-1,2-(OH)2
CAS號碼:
分子量::
425.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
189-193 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6H2Br4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
InChI 密鑰
OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1