重要文件
T35475
Sigma-Aldrich
2-联甲苯胺
technical grade
同義詞:
3,3′-二甲基联苯胺, 4,4′-Bianisidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
CAS號碼:
分子量::
212.29
Beilstein:
2210640
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于检测金和水中游离氯的高灵敏度比色试剂。
警告
可能致癌。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)