文件
T285897
[(2-{[(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-2,5-BIS[2-(BENZYLOXY)ETHOXY]-3,4,6-TRIS(2-METHOXYETHOXY)CYCLOHEXYL]OXY}ETHOXY)METHYL]BENZENE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C42H60O12
CAS號碼:
分子量::
756.939
MDL號碼: