文件
T279676
2,6-DIMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-9,10-ANTHRACENEDIONE COMPOUND WITH 2,7-DIMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-9,10-ANTHRACENEDIONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C32H40O4
CAS號碼:
分子量::
488.673
MDL號碼: