文件
T217921
(1R,3S)-1-(6',7'-DIMETHYL-2',3',4',5',6',7'-HEXAHYDROSPIRO[[1,3]DITHIOLANE-2,1'-INDENE]-7'-YL)-3-(1,3-DITHIOLAN-2-YL)-3-METHYLPENT-4-EN-1-OL
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H34OS4
CAS號碼:
分子量::
442.772
MDL號碼: