文件
T149780
2-([5-[1-(3-CHLOROPHENOXY)ETHYL]-4-ETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL)-N-(5-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H25ClN4O4S
CAS號碼:
分子量::
488.997
MDL號碼: