文件
T141879
ETHYL [2-[([[4-CYCLOHEXYL-5-(1-PHENOXYETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL]ACETYL)AMINO]-1,3-THIAZOL-4-YL]ACETATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H31N5O4S2
CAS號碼:
分子量::
529.685
MDL號碼: