文件
T133957
N-(4-BROMOPHENYL)-2-(((2-((3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE)HYDRAZINO)(OXO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C32H25BrN6O3
CAS號碼:
分子量::
621.498
MDL號碼: