重要文件
SYX00227
Sigma-Aldrich
2,6-二氧杂螺[3.3]庚烷
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8O2
CAS號碼:
分子量::
100.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
C1OCC12COC2
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-6-1)3-7-4-5/h1-4H2
InChI 密鑰
XQLZHIBLSSHZAL-UHFFFAOYSA-N
其他說明
请注意,Sigma-Aldrich将本品作为一系列特殊化学品的一部分提供给早期发现研究人员。Sigma-Aldrich不收集本品的分析数据。买方承担确认产品特性和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
法律資訊
Synthonix产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)