文件
SYNF963014
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
30 mL, joint: ST/NS 14/20, plate O.D. 32 mm
同義詞:
Synthware F963014, filter funnel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F963014
容量
30 mL
30 mL
板外徑
32 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.