重要文件
SYNF661425
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
同義詞:
Synthware F661425, glass conical flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
flat bottom
glass flask
接合處
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F661425
容量
25 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
其他說明
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)