重要文件
SYNF641960
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
同義詞:
Synthware F641960, addition funnel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS19/22
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F641960
容量
60 mL
60 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)