重要文件
SYNF191950
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 19/22, top diam. 50 mm
同義詞:
Synthware F191950, glass powder funnel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS19/22
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F191950
頂端直徑
50 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)