重要文件
SYNC378020
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 203 mm
同義詞:
Synthware C378020, glass chromatograpy column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS top24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C378020
技術
HPLC: suitable
內徑 × 長度
73.0 mm × 203 mm
容量
1000 mL
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)