推薦產品
接合處
joint: ST/NS top24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C372640
技術
HPLC: suitable
內徑 × 長度
20.0 mm × 457 mm
容量
500 mL
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.