重要文件
SYNA232414
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
同義詞:
Synthware A232414, rotary evaporator bump trap
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A232414
容量
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)