描述
Pore geometry: trigonal arrangement
包裝
pkg of 1 pieces
尺寸
20 mm × 20 mm
厚度
100 μm
孔徑
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3