材料
borosilicate glass
製造商/商標名
3770/08
SciLabware
高度
160 mm
本體外徑
24 mm
容量
30 mL
30 mL
盤直徑
20 mm
孔徑
grade 4
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Ideal for filtering precipitates
- 3770 series 20 mm diameter sintered discs
- 3760 series 30 mm diameter sintered discs
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.