重要文件
SLW3215/12P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
250 mL
同義詞:
Pyrex, SciLabware 3215/12P
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
polyethylene base
polyethylene stopper
接合處
joint stopper29/32
特點
graduations 2.0 mL
detachable foot
製造商/商標名
3215/12P
SciLabware
高度
320 mm
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)