重要文件
SLW2145/06M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 80 mm
同義詞:
Pyrex, SciLabware 2145/06M
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
描述
fits filter diam. 90 - 150 mm
特點
long stem
製造商/商標名
2145/06M
SciLabware
過濾器直徑
90—150 mm
閥桿長度
150 mm
閥桿外徑
8 mm
頂端外徑
80 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)