製造商/商標名
1531/12D
SciLabware
本體直徑
138 mm
瓶高度
248 mm
容量
2000 mL
2000 mL
頸內徑
28 mm
側臂尺寸
9 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.