化驗
≥97%
SMILES 字串
S1C(CCC1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C6H8O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
VZKPHLAASBCFGX-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Product of SiKEMIA
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3