文件
S15165
4-METHYL-N-{2-[[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL](2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}ETHYL)AMINO]ETHYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H31N3O6S3
CAS號碼:
分子量::
565.734
MDL號碼: