文件
S0251
Sigma-Aldrich
偏硼酸钠 四水合物
≥99%
同義詞:
硼酸钠四水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaBO2 · 4H2O
CAS號碼:
分子量::
137.86
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99%
形狀
powder
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
InChI 密鑰
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
偏硼酸钠四水合物是一种无色 结晶固体,可作为NaBH4合成的硼源。它 也在纺织业、阻燃剂 和添加剂中得到应用。
應用
偏硼酸钠四水合物可用于:
  • 作为前体用于制备环保的NaBO2/PMS 催化系统,高效去除有机污染物。
  • 改善环氧防火涂料的阻燃性质。
注意
在空气中易与 CO2 反应。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Alissa M Weaver et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1046, 171-189 (2013-07-23)
Invasion by cancer cells through the extracellular matrix (ECM) of tissues is a critical step in cancer progression and metastasis. Actin-rich subcellular protrusions known as invadopodia are thought to facilitate this process by localizing proteinases which degrade the ECM and
Raquel Morais de Paiva Daibert et al.
PloS one, 15(11), e0241861-e0241861 (2020-11-07)
Macrophages are classified upon activation as classical activated M1 and M2 anti-inflammatory regulatory populations. This macrophage polarization is well characterized in humans and mice, but M1/M2 profile in cattle has been far less explored. Bos primigenius taurus (taurine) and Bos