文件
RNI00045
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16-Pentaoxanonadeca-1,18-diyne
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H22O5
CAS號碼:
分子量::
270.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
C#CCOCCOCCOCCOCCOCC#C
InChI
1S/C14H22O5/c1-3-5-15-7-9-17-11-13-19-14-12-18-10-8-16-6-4-2/h1-2H,5-14H2
InChI 密鑰
FCPHAZIYRMYSTF-UHFFFAOYSA-N
包裝
Each AldrichCPR product will be packaged in one consolidated unit unless you specify multiple units at the time of order.