文件
R992259
4-{(E)-[({[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C27H25ClN4O5S
CAS號碼:
分子量::
553.041
MDL號碼: