文件
R983411
4-((E)-{2-[2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H17Cl3N2O4S
CAS號碼:
分子量::
547.848
MDL號碼: