文件
R982806
2-[(2E)-2-(2-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C18H15ClN4O2S
CAS號碼:
分子量::
386.863
MDL號碼: