文件
R979163
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C18H14BrClN4OS3
CAS號碼:
分子量::
513.887
MDL號碼: