文件
R977055
2-{[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H21Cl2N5OS
CAS號碼:
分子量::
510.449
MDL號碼: