文件
R975052
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2Z)-2-CHLORO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H21Cl2N5OS
CAS號碼:
分子量::
522.46
MDL號碼: