文件
R966703
4-CHLORO-N-((Z)-2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-{[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}ETHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H25ClN2O5
CAS號碼:
分子量::
444.919
MDL號碼: