文件
R961329
3-(4-METHYLPHENYL)-1-[2-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOETHYL]-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H27BrN2O
CAS號碼:
分子量::
439.4
MDL號碼: