文件
R932361
ETHYL 2-{[{(2E)-2-[4-(METHOXYCARBONYL)BENZYLIDENE]HYDRAZINO}(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H23N3O6S
CAS號碼:
分子量::
457.509
MDL號碼: