文件
R915319
6-AMINO-3-PHENYL-4-[5-(2,4,6-TRICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H13Cl3N4O2
CAS號碼:
分子量::
483.745
MDL號碼: